Få mere at vide
N,N'-Dimethylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dimethylpiperazine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 114.1157 |