Få mere at vide
N,N'-Dimethylpiperazine, 98.5%
Artikelnummer. 10254380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254380 5 mL Glasflaske 5ml
10783651 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-58-1
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00006156
InChI nøgle RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
IUPAC navn 1,4-dimethylpiperazin
SMIL CN1CCN(CC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Dimethylpiperazine
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8520g/mL
Kogepunkt 130°C to 133°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4453 to 1.4473
Mængde 5 mL
Beilstein 23, 7
Specifik vægtfylde 0.852
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Viskositet 1.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98.50%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Dimethylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.