Få mere at vide
N,N'-Dimethylphthalamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dimethylphthalamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14) |
| Formel vægt | 192.09 |