Få mere at vide
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7378-99-6 |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Tæthed | 0.765 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 195°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009558 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | N,N-Dimethyloctylamine, N,N-Dimethyloctylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.3 |
| Grad | Research |