Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethyloctylamine |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -57,0 °C |
| Tæthed | 0.7650g/mL |
| Kogepunkt | 195,0 °C |
| Flammepunkt | 65 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (C8-kæder) (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethyloctylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.