Få mere at vide
N,N-dimethyloctadecylaminoxid, TRC
Artikelnummer. 30381437
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30381437 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30381437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47620025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylstearylamine N-Oxide
CAS 2571-88-2
Molekylær formel C20 H43 N O
Mængde 25 mg
Synonym Octadecylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Admox 18, Admox SC 1885, Ammonyx SO, Aromox DM 18D-M, Barlox 18, Barlox 18S, Conco XA 2S, DONO, Dimethyloctadecylamine oxide, Dimethylstearylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-octadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N
InChI formel InChI=1S/C20H43NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2,3)22/h4-20H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn N,N-dimethyloctadekan-1-aminoxid
Molekylvægt (g/mol) 313.562
Formel vægt 313.334