Få mere at vide
N,N-Dimethyloctadecylamine, 89%, tech.
Artikelnummer. 10645681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10645681 250 g Glasflaske 250g
10549472 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408432500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-28-7 | C20H44ClN | 334.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-28-7
Molekylær formel C20H44ClN
Molekylvægt (g/mol) 334.03
MDL nummer MFCD00048496
InChI nøgle PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
PubChem CID 15365
IUPAC navn N,N-dimethyloctadecan-1-amin
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyloctadecylamine
Navn note tech., 89%
CAS min % 84.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15.0°C to 20.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 347.0°C
Flammepunkt 155°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 84% min. (C18) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2N(CH2)17CH3
Mængde 250 g
Merck Index 15, 3522
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 297.57
Procent renhed 89%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyloctadecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.