Få mere at vide
N,N-Dimethyleneiminium Jodid, TRC
Artikelnummer. 30388123
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30388123 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30388123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD496025250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Molekylær formel C3H8IN
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].C[N+](=C)C
IUPAC navn dimethyl(methylidene)azanium; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 185.01
Formel vægt 184.9701