missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethylmethyleneiminium Chloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylmethyleneiminium Chloride (Technical Grade) |
| CAS | 30354-18-8 |
| Molekylær formel | C3H8NCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+](=C)C |
| IUPAC navn | dimethyl(methylidene)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.56 |
| Formel vægt | 93.0345 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?