Få mere at vide
N,N-Dimethylmetansulfonamid, 98+%
Artikelnummer. 11477117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477117 25 g 25g
11467117 5 g 5g
11487117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14454.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 918-05-8
Molekylær formel C3H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 123.17
MDL nummer MFCD00014740
InChI nøgle WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
PubChem CID 70191
IUPAC navn N,N-dimethylmethansulfonamid
SMIL CN(C)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Smeltepunkt 46 °C til 50 °C
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (17 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1747409
Formel vægt 123.17
Procent renhed ≥98%