Få mere at vide
N,N-Dimethylmetansulfonamid, 98+%
Artikelnummer. 11467117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467117 5 g 5g
11477117 25 g 25g
11487117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14454.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 918-05-8
Molekylær formel C3H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 123.17
MDL nummer MFCD00014740
InChI nøgle WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
PubChem CID 70191
IUPAC navn N,N-dimethylmethansulfonamid
SMIL CN(C)S(=O)(=O)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Kogepunkt 119°C to 120°C (17 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1747409
Formel vægt 123.17
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.