Få mere at vide
N,N-Dimethylmethanamine Vonoprazan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylmethanamine Vonoprazan |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FN3O2S/c1-21(2)12-14-10-18(16-7-3-4-8-17(16)19)22(13-14)25(23,24)15-6-5-9-20-11-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 359.1104 |