missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethylmelamine Metformin Impurity C, TRC

Artikelnummer. 30137850
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137850 100 mg
17960585 1 g
17943495 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD474600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1985-46-2
Molekylær formel C5 H10 N6
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Synonym N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn 2-N,2-N-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
SMIL CN(C)c1nc(N)nc(N)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
Formel vægt 154.0967
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.