Få mere at vide
N,N-Dimethylisobutyramid, 99%
Artikelnummer. 15440238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440238 100 g 100g
15420238 5 g 5g
15430238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53430.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21678-37-5 | C6H13NO | 115,176 g/mol
1-chlor-N,N-2-trimethylpropenylamin let fremstillet ud fra N,N-dimethylisobutyramid. Isoxazoler fremstilles ved deprotonering af N,N-dimethylisobutyramid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1
-chlor-N,N-2-trimethylpropenylamin kan let fremstilles′ fra N,N-dimethylisobutyramid. Isoxazoler fremstilles ved deprotonering af N,N-dimethylisobutyramid.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21678-37-5
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00075378
InChI nøgle GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylisobutyramide, n,n,2-trimethylpropionamide, n,n-dimethyl-isobutyramide, acmc-20ak9x, n,n-dimethylisobutylamide, isobutyric acid dimethylamide, propanamide, n,n,2-trimethyl, propanamide,n,n,2-trimethyl, n,n-dimethyl2-methylpropionamide
PubChem CID 243415
IUPAC navn N,N,2-trimethylpropanamid
SMIL CC(C)C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylisobutyramide
Tæthed 0.892
Kogepunkt 175 °C til 176 °C (44 mmHg)
Flammepunkt 154 °C (309 °F)
Lineær formel (CH3)2CHCON(CH3)2
Brydningsindeks 1.439
Mængde 100 g
Beilstein 1742178
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 115.18
Procent renhed 99%