missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethylisobutyramide, 99%

Artikelnummer. 15420238
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420238 5 g 5g
15430238 25 g 25g
15440238 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15420238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53430.06
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 21678-37-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol

1-chlor-N,N-2-trimethylpropenylamin let fremstillet ud fra N,N-dimethylisobutyramid. Isoxazoler fremstilles ved deprotonering af N,N-dimethylisobutyramid.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser 1
-chlor-N,N-2-trimethylpropenylamin kan let fremstilles′ fra N,N-dimethylisobutyramid. Isoxazoler fremstilles ved deprotonering af N,N-dimethylisobutyramid.

Opløselighed Opløseligt i vand
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21678-37-5
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00075378
InChI nøgle GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylisobutyramide, n,n,2-trimethylpropionamide, n,n-dimethyl-isobutyramide, acmc-20ak9x, n,n-dimethylisobutylamide, isobutyric acid dimethylamide, propanamide, n,n,2-trimethyl, propanamide,n,n,2-trimethyl, n,n-dimethyl2-methylpropionamide
PubChem CID 243415
IUPAC navn N,N,2-trimethylpropanamid
SMIL CC(C)C(=O)N(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylisobutyramide
Tæthed 0.892
Kogepunkt 175°C to 176°C (44 mmHg)
Flammepunkt 154°C (309°F)
Lineær formel (CH3)2CHCON(CH3)2
Brydningsindeks 1.439
Mængde 5 g
Beilstein 1742178
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 115.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.