Få mere at vide
N’,N’-Dimethylindole-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N',N'-Dimethylindole-2-carboxamide |
| CAS | 7511-14-0 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Dimethylcarbamoyl)indole, 1H-Indole-2-carboxylic Acid Dimethylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-13(2)11(14)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1H-indole-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.23 |
| Formel vægt | 188.095 |