Få mere at vide
N,N-dimethylhexylamin, 99%
Artikelnummer. 10636111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636111 5 g Glasflaske 5g
10026403 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314740050
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4385-04-0
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.25
MDL nummer MFCD00009522
InChI nøgle QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
IUPAC navn N,N-dimethylhexan-1-amin
SMIL CCCCCCN(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylhexylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7440g/mL
Kogepunkt 146 °C til 150 °C
Flammepunkt 33 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5N(CH3)2
Brydningsindeks 1,4126 til 1,4146
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.744
Formel vægt 129.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.