Få mere at vide
N,N-dimethylhexylamin, 99%
Artikelnummer. 11433607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433607 100 g 100g
11413607 5 g 5g
11423607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17364.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129,247 g/mol
N,N-dimethylhexylamin bruges som et ion-parringsmiddel til at studere den dårlige retention af uridin-diphosphat-bundne mellemprodukter på omvendt fase-medier. Det bruges også til bestemmelse af fem monofosfatnukleotider i babymad. Det fungerer som et additiv og indkapslet i nanopartiklerne med salinomycin (sali), som har selektiv toksicitet over for kræftstamceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylhexylamin bruges som et ion-parrende middel til at studere den dårlige retention af uridin-diphosphat-bundne mellemprodukter på omvendt fase-medier. Det bruges også til bestemmelse af fem monofosfatnukleotider i babymad. Det fungerer som et additiv og indkapslet i nanopartiklerne med salinomycin (sali), som har selektiv toksicitet over for kræftstamceller.
Opløselighed
Blandbar med methanol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-04-0
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00009522
InChI nøgle QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
IUPAC navn N,N-dimethylhexan-1-amin
SMIL CCCCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylhexylamine
Tæthed 0.744
Kogepunkt 146 °C til 150 °C
Flammepunkt 33 °C (92 °F)
Brydningsindeks 1.4136
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Opløselighedsinformation Blandet med methanol.
Formel vægt 129.25
Procent renhed 99%