Få mere at vide
N,N-Dimethylguanidinsulfat, 98%
Artikelnummer. 10730565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10730565 10 g Plastflaske 10g
10657941 50 g Plastflaske 50g
10442971 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408350100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 598-65-2 | 0·5 H2SO4 | 272,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-65-2
Molekylær formel 0·5 H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 272.32
MDL nummer MFCD00013131
InChI nøgle QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1
PubChem CID 69024
IUPAC navn 1,1-dimethylguanidin;svovlsyre
SMIL CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylguanidine sulfate
Navn note 93%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 280,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
Mængde 10 g
Beilstein 04,II,574
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 490 g/L (20 °C)
Formel vægt 272.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.