Få mere at vide
N,N-dimethylglycin, TRC
Artikelnummer. 30370395
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30370395 25 g
1 options
Artikelnummer. 30370395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47308025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylglycine
CAS 1118-68-9
Molekylær formel C4H9NO2
Mængde 25 g
Synonym (Dimethylamino)acetic Acid, 2-(Dimethylamino)acetic Acid, 2-(N,N-Dimethylamino)acetic Acid, 46: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, DMG, N,N-Dimethylaminoacetic Acid, N-Methylsarcosine, Dimethylglycine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMIL CN(C)CC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.0633