Få mere at vide
N,N-dimethylglycinmethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362697 25 g 25g
11352697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11897.14
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
N,N-Dimethylglycinmethylester bruges som et biokemikalie til proteomikforskning. Det bruges også som kemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylglycin methylester bruges som et biokemisk stof til proteomik forskning. Det bruges også som kemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Det
er følsomt over for luft og er hygroskopisk i naturen. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7148-06-3
MDL nummer MFCD00059303
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylglycine methyl ester
Kogepunkt 134°C to 135°C
Molekylær formel C8H11ClNO2
Lineær formel (CH3)2NCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.412
FN nummer UN3272
Beilstein 1744788
Synonym 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Tæthed 0.95
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
IUPAC navn 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 188.63
Mængde 25 g
Flammepunkt 38°C (100°F)
PubChem CID 165576
Formel vægt 117.15
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Procent renhed 98%