Få mere at vide
N,N-dimethylglycinmethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352697 5 g 5g
11362697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11897.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
N,N-Dimethylglycinmethylester bruges som et biokemikalie til proteomikforskning. Det bruges også som kemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylglycin methylester bruges som et biokemisk stof til proteomik forskning. Det bruges også som kemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Det
er følsomt over for luft og er hygroskopisk i naturen. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7148-06-3
MDL nummer MFCD00059303
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylglycine methyl ester
Kogepunkt 134°C to 135°C
Molekylær formel C5H11NO2
Lineær formel (CH3)2NCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.412
FN nummer UN3272
Beilstein 1744788
Synonym n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Tæthed 0.95
SMIL CN(C)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl-2-(dimethylamino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 5 g
Flammepunkt 38°C (100°F)
PubChem CID 81569
Formel vægt 117.15
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylglycine methyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.