Få mere at vide
N,N-Dimethylglycin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30369720
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30369720 5 g
1 options
Artikelnummer. 30369720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4780605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylglycine Hydrochloride
CAS 2491-06-7
Molekylær formel C4 H9 N O2 . HCl
Mængde 5 g
Synonym Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Carboxymethyl)dimethylazanium chloride, (Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, 2-(Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylglycine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
SMIL Cl.CN(C)CC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 139.58
Formel vægt 139.04