Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N-dimethylglycinhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10378290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10378290
Brand: Thermo Scientific Chemicals 204660250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2491-06-7 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-06-7
Molekylær formel C4H9NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00012610
InChI nøgle FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
PubChem CID 75605
IUPAC navn 2-(dimethylamino)eddikesyre;hydrochlorid
SMIL CN(C)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylglycine hydrochloride
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Farve Hvid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (CH3)2NCH2CO2H·HCl
Beilstein 04, I, 469
Merck Index 15, 3269
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform and acetone
Formel vægt 139.58
Procent renhed 99%