Få mere at vide
N,N-Dimethylglycin, 98+%
Artikelnummer. 11484207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484207 100 g 100g
11464207 5 g 5g
11474207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19670.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
N,N-Dimethylglycin bruges som en atletisk præstationsforstærker og immunstimulerende middel. Det bruges også til behandling af autisme, epilepsi og mitokondriesygdom. Det bruges også som en biomarkør for proteinnedbrydning hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Yderligere bruges det som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere aminosyremethyltransferase. Det spiller en vigtig rolle for udviklingen af glycinbaserede ioniske væsker og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylglycin bruges som en atletisk præstationsforstærker og immunstimulerende middel. Det bruges også til behandling af autisme, epilepsi og mitokondriesygdom. Det bruges også som en biomarkør for proteinnedbrydning hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Yderligere bruges det som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere aminosyremethyltransferase. Det spiller en vigtig rolle for udviklingen af glycinbaserede ioniske væsker og emulgatorer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-68-9
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00004283
InChI nøgle FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
IUPAC navn 2-(dimethylamino)eddikesyre
SMIL CN(C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylglycine
Smeltepunkt 179 °C til 183 °C
pH 6 til 7
Lineær formel (CH3)2NCH2CO2H
Merck Index 14,3244
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 103.12
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%