Få mere at vide
N,N-Dimethylglycin, 98+%
Beskrivelse
N,N-Dimethylglycin bruges som en atletisk præstationsforstærker og immunstimulerende middel. Det bruges også til behandling af autisme, epilepsi og mitokondriesygdom. Det bruges også som en biomarkør for proteinnedbrydning hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Yderligere bruges det som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere aminosyremethyltransferase. Det spiller en vigtig rolle for udviklingen af glycinbaserede ioniske væsker og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylglycine |
| Smeltepunkt | 179 °C til 183 °C |
| pH | 6 til 7 |
| Lineær formel | (CH3)2NCH2CO2H |
| Merck Index | 14,3244 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Formel vægt | 103.12 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethylglycine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylglycine