Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N-dimethylglycin, 97 %
Artikelnummer. 10545871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10545871 5 g Glasflaske 5g
10285761 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10545871 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 345200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    625.65 DKK / 5g
    Spare 129.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1118-68-9 | C4H9NR.2 | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-68-9
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00004283
InChI nøgle FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
IUPAC navn 2-(dimethylamino)eddikesyre
SMIL CN(C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylglycine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175,0 °C til 181,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2COOH
Mængde 5 g
Merck Index 15, 3269
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 103.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /