Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid til syntese af peptider, ≥99,8% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15614180
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614180 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15614180 Leverandør Honeywell-Burdick and Jackson Leverandørnr. 344402.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1600.98 DKK / 2.5 L
    Spare 204.02 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opløsningsmiddel til mange hydrofobe organiske forbindelser.
  • Solstice udviklede de første opløsningsmidler med høj renhed for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye anvendelser og teknikker opstår, fortsætter Solstice med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
Smeltepunkt -61 °C
Navn note til syntese af peptider
CAS 68-12-2
Tæthed 0.944g/mL
Mængde 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.430
Molekylær formel C3H7NO
Lineær formel HCON(CH3)2
Damptryk 2,7 mmHg (20 °C)
MDL nummer MFCD00003284
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Kogepunkt 153 °C
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C=O
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
Molekylvægt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vægt 73,09 g/mol
Procent renhed ≥99,8 % (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide