Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide, Spectrophotometric Grade, 99.7+%
Artikelnummer. 11391349
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391349 4 L 4 L
11371349 1 L 1 L
11381349 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11391349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013808.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrest 5 ppm, H 2 O 0,1 %
N,N-dimethylformamid anvendes almindeligvis som opløsningsmiddel. Det bruges som reagens i Bouveault-aldehydsyntese og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som en katalysator i syntesen af acylchlorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF fungerer sammen med methylenchlorid som fjernelse af lak eller lak. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fibre og film. Det er velegnet til brug i ultraviolet spektrofotometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide
Navn note Maximum level of impurities: Evaporation residue 5ppm, H2O 0.1%
Smeltepunkt °C to 61°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.944 g/cm3
Kogepunkt 153°C
Flammepunkt 57°C (135°F)
Tændingspunkt 440°C (824°F)
Analyseprocentområde >99.7%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.431
Mængde 4 L
Beilstein 605365
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 73.09
Damptryk 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Grad Spektrofotometrisk
Fysisk form Væske