Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, reagenskvalitet, ≥99%, Solstice
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide |
| Smeltepunkt | -61 °C (litteratur) |
| Navn note | Reagenskvalitet, ≥99% |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 0,944 g/ml (bogstaveligt) |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.152 |
| Flammepunkt | 57,5 °C |
| Tændingspunkt | 833 °F |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.