Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide, purum, Honeywell™
Artikelnummer. 15675390 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15675390 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15675390 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 402552.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Tæthed 0.944g/mL
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.152
Flammepunkt 58°C (136.4°F)
Tændingspunkt 833°F
Molekylær formel C3H7NO
Lineær formel HCON(CH3)2
MDL nummer MFCD00003284
Damptryk 2.7 mmHg (20°C)
FN nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C=O
IUPAC navn N,N-dimethylformamide
Molekylvægt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vægt 73.09g/mol
Procent renhed ≥98% (GC)
Grad purum
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.