Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide |
| pH | 7 (at 20°C) |
| Smeltepunkt | -61°C |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Tæthed | 0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C |
| Kogepunkt | 152°C to 154°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.152 |
| Flammepunkt | 58°C (136.4°F) |
| Tændingspunkt | 833°F |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312 + H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.