Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid, HPLC-kvalitet, 99,7+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11374827
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374827 1 L 1 L
11384827 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11374827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041859.K2
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Samme HPLC-specifikationer som 22915 | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
N,N-dimethylformamid bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide
Smeltepunkt °C to 61°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.944 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 57°C (135°F)
Tændingspunkt 440°C (824°F)
Lugt Amine-like
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.431
Analyseprocentområde >99.7%
Damptryk 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 605365
Kogepunkt 153°C
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 73.09
Grad HPLC