Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid Dineopentyl Acetal, TRC
Artikelnummer. 30379073
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30379073 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30379073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460308500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal
CAS 4909-78-8
Molekylær formel C13H29NO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
SMIL CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
IUPAC navn 1,1-bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 231.37
Formel vægt 231.2198