Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid dineopentyl acetal, 98%
Artikelnummer. 11387805
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387805 10 g 10g
11397805 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02728.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 4909-78-8 | C13H30NO2 | 232,39 g/mol
N,N-dimethylformamid dineopentylacetal hjælper med lactonisering afω -hydroxysyrer, hvilket giver lactoner med op til 16-leddede ringe. Det kan bruges til at omdanne primære alkoholer til alkyleringsmidler til brug ved alkylering af thioler. Det bruges til esterificering af Nα -9-fluorenylmethyloxycarbonylaminosyrer. Det blev brugt til syntese af 1,3-dialkyl-, benzyl- og cyclohexylbarbituratderivater. Det blev brugt som reagens under syntesen af L-serin og L-cystin stereospecifikt mærket med deuterium vedβ -position.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylformamid dineopentylacetal hjælper med lactoniseringen af ω-hydroxysyrer, hvilket giver lactoner med op til 16-leddede ringe. Det kan bruges til at omdanne primære alkoholer til alkyleringsmidler til brug ved alkylering af thioler. Det bruges til esterificering af Nα -9-fluorenylmethyloxycarbonylaminosyrer. Det blev brugt til syntese af 1,3-dialkyl-, benzyl- og cyclohexylbarbituratderivater. Det blev brugt som reagens under syntesen af L-serin og L-cystin stereospecifikt mærket med deuterium vedβ -position.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4909-78-8
Molekylær formel C13H30NO2
Molekylvægt (g/mol) 232.39
MDL nummer MFCD00008851
InChI nøgle KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dineopentyl acetal, methanamine, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1,1-bis neopentyloxy methanamine, dimethylformamide dineopentyl acetal, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis 2,2-dimethylpropoxy methyl dimethylamine, acmc-1al8s, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n,n-trimethylamine, 1,1-dineopentyloxytrimethylamine, dimethylformamide dineopentylacetal
PubChem CID 78623
IUPAC navn 1,1-bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamin
SMIL C[NH+](C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Tæthed 0.83
Kogepunkt 85°C to 87°C (10 mmHg)
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lineær formel (CH3)2NCH[OCH2C(CH3)3]2
Brydningsindeks 1.4117
Mængde 10 g
Beilstein 741992
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 231.38
Procent renhed 98%