Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid dimethylacetal, ca. 97%
Artikelnummer. 10687322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687322 100 g Glasflaske 100g
10001900 25 g Glasflaske 25g
10317390 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10687322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1701.52 DKK
    1530.65 DKK / 100g
    Spare 170.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4637-24-5 , 149-73-5 , 68-12-2 , 67-56-1
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.16
MDL nummer MFCD00008482
InChI nøgle ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
IUPAC navn (dimethoxymethyl)dimethylamin
SMIL COC(OC)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Navn note ca. 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 102,0 °C til 104,0 °C
Flammepunkt 7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.3972
Mængde 100 g
FN nummer 1993
Fieser 03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Formel vægt 119.16
Procent renhed ca. 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol