Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid dimethylacetal, 94%
Artikelnummer. 11428276
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428276 100 g 100g
11418276 25 g 25g
11438276 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11428276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15350.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119,16 g/mol
N,N-Dimethylformamid dimethylacetal bruges som et mellemprodukt i dannelsen af pyridinderivater, som udviser hæmning mod PI3 kinase p110alfa enzymer. Det bruges til derivatisering af primære sulfonamider og trifluoreddikesyre. Det bruges også til fremstilling af formamidinderivater. Det bruges som reagens til n-dimethylaminomethylen og methylestere. Yderligere bruges det til at katalysere koblingen af epoxider med carbondioxid til fremstilling af cykliske carbonater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylformamid dimethylacetal bruges som et mellemprodukt i dannelsen af pyridinderivater, som udviser hæmning mod PI3 kinase p110alfa enzymer. Det bruges til derivatisering af primære sulfonamider og trifluoreddikesyre. Det bruges også til fremstilling af formamidinderivater. Det bruges som reagens til n-dimethylaminomethylen og methylestere. Yderligere bruges det til at katalysere koblingen af epoxider med carbondioxid til fremstilling af cykliske carbonater.
Opløselighed Blandbar med
de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4637-24-5
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.16
MDL nummer MFCD00008482
InChI nøgle ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
IUPAC navn (dimethoxymethyl)dimethylamin
SMIL COC(OC)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Smeltepunkt -85 °C
Tæthed 0.897
Kogepunkt 102 °C til 104 °C
Flammepunkt 7 °C (45 °F)
Brydningsindeks 1.3972
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 119.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal