Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30383697
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30383697 25 g
1 options
Artikelnummer. 30383697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46960525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Molekylær formel C7 H17 N O2
Mængde 25 g
Synonym Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCOC(OCC)N(C)C
IUPAC navn 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 147.22
Formel vægt 147.1259