Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide diethyl acetal |
| CAS | 1188-33-6 |
| Molekylær formel | C7 H17 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(OCC)N(C)C |
| IUPAC navn | 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vægt | 147.1259 |