Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid diethylacetal, 95%
Artikelnummer. 10478710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10478710 10 g 10g
10021414 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10478710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162080100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1188-33-6 | C7H17NR.2 | 147,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188-33-6
Molekylær formel C7H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.22
MDL nummer MFCD00009227
InChI nøgle BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC navn 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
SMIL CCOC(N(C)C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8590g/mL
Kogepunkt 128 °C til 130 °C
Flammepunkt 28 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH(OC2H5)2
Mængde 10 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Specifik vægtfylde 0.859
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 147.22
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.