Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid diethylacetal, 95%
Artikelnummer. 11446700
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446700 10 g 10g
11456700 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00205.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147,218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188-33-6
Molekylær formel C7H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.218
MDL nummer MFCD00009227
InChI nøgle BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC navn 1,1-diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
SMIL CCOC(N(C)C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Tæthed 0.859
Kogepunkt 134°C to 136°C
Flammepunkt 17°C (62°F)
Brydningsindeks 1.399
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 741889
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 147.22
Procent renhed 95%