Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid Di-tert-butyl Acetal, TRC
Artikelnummer. 30382570
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382570 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4649951G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal
CAS 36805-97-7
Molekylær formel C11H25NO2
Mængde 1 g
Synonym 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
SMIL CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 203.32
Formel vægt 203.1885