Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid Di-tert-butyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal |
| CAS | 36805-97-7 |
| Molekylær formel | C11H25NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3 |
| SMIL | CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.32 |
| Formel vægt | 203.1885 |