Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid di-tert-butyl Acetal, tech. 90%
Artikelnummer. 11380034
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380034 5 g 5g
11390034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00431.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36805-97-7 | C11H25NO2 | 203,326 g/mol
N,N-dimethylformamid-di-tert-butylacetal anvendes som et reagens i syntesen af (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoesyremethylester,-3-butyl-morphiester, 3-butyl-butyl-butylester pyrrol og indolcarboxylsyrer. Yderligere anvendes det til fremstilling af indoliziner ved intermolekylær ringslutning af picoliniumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylformamid-di-tert-butylacetal anvendes som et reagens i syntesen af (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoesyre-methyl-O-morphiester,-3-butsyl-O-morphiester,-3-butsylester pyrrol og indolcarboxylsyrer. Yderligere anvendes det til fremstilling af indoliziner ved intermolekylær ringslutning af picoliniumsalte.
Opløselighed Blandbar med
toluen og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36805-97-7
Molekylær formel C11H25NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.326
MDL nummer MFCD00015002
InChI nøgle DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
PubChem CID 547712
IUPAC navn N,N-dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
SMIL CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Tæthed 0.85
Kogepunkt 75 °C til 77 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lineær formel (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Brydningsindeks 1.412
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 969629
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med toluen og benzen.
Formel vægt 203.33
Procent renhed 90%
Grad Teknisk