Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid di-n-propylacetal, 97 %
Artikelnummer. 11330144
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330144 10 g 10g
11340144 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00643.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 6006-65-1 | C9H22NO2 | 176,28 g/mol
N,N-Dimethylformamid di-n-propylacetal, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylformamid di-n-propylacetal, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det hydrolyseres med
vand.
Noter
Fugt, vandfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6006-65-1
Molekylær formel C9H22NO2
Molekylvægt (g/mol) 176.28
MDL nummer MFCD00009374
InChI nøgle NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dipropyl acetal, 1,1-dipropoxytrimethylamine, n,n-dimethylformamide di-n-propyl acetal, dipropoxymethyl dimethylamine, 1,1-dipropoxy-n,n-dimethylmethylamine, acmc-1b5t3, dimethyl dipropoxymethyl amine, dimethylformamide dipropyl acetal, nslgqfidcadtas-uhfffaoysa, n,n-dimethylformamide dipropylacetal
PubChem CID 80105
IUPAC navn N,N-dimethyl-1,1-dipropoxymethanamin
SMIL CCCOC(OCCC)[NH+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal
Tæthed 0.854
Kogepunkt 67°C to 68°C (14 mmHg)
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lineær formel (CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Brydningsindeks 1.4088
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1098524
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vægt 175.27
Procent renhed 97%