Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid-d7, TRC
Artikelnummer. 30041210
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041210 5 g
30040455 500 mg
30041087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30041210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4469975G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-41-7
Molekylær formel C3 2H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 80.14
Synonym DMF-d7, Dimethylformamide-d7, N,N-Dimethylformamide-d7, Perdeuterodimethylformamide
IUPAC navn 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
SMIL [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide-d7
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Formel vægt 80.0967
Procent renhed >95%