Få mere at vide
N,N-dimethylformamid-d7, til NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
16388186 25 mL Glasflaske -
10479670 1 mL Glasflaske 1ml
16378186 5 mL Glasflaske -
10762611 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16388186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183600250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-41-7
Molekylær formel C3H7NO
MDL nummer MFCD00003286
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym dimethylformamide d, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf, n,n-dimethylformamide-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, dmf-d7, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide
PubChem CID 78225
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5 atom % D
Tæthed 1.0300 g/mL
Deuterium (D) 99.4% min.
Flammepunkt 58°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.428
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 25 mL
Lineær formel DCON(CD3)2
SMIL [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N,N-di(2H3)methyl(2H)formamid
Molekylvægt (g/mol) 80.14
Formel vægt 80.15
Grad NMR