Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid-d7, for NMR, 99,5 atom % D
Artikelnummer. 16378186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16378186 5 mL Glasflaske -
10479670 1 mL Glasflaske 1ml
10762611 10 mL Glasflaske 10ml
16388186 25 mL Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16378186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2610.00 DKK
    2529.89 DKK / 5ml
    Spare 80.11 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-41-7
Molekylær formel C3H7NO
MDL nummer MFCD00003286
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethylformamide d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf
PubChem CID 78225
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,5 atom % D
Tæthed 1.0300 g/mL
Deuterium (D) 99,4% min.
Flammepunkt 58 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.428
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Mængde 5 mL
Lineær formel DCON(CD3)2
SMIL [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N,N-di(2H3)methyl(2H)formamid
Molekylvægt (g/mol) 80.14
Formel vægt 80.15
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide