Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid-d7, for NMR, 99,5 atom % D
Artikelnummer. 10479670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10479670 1 mL Glasflaske 1ml
16378186 5 mL Glasflaske -
10762611 10 mL Glasflaske 10ml
16388186 25 mL Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10479670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    674.64 DKK / 1ml
    Spare 60.36 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-41-7
Molekylær formel C3H7NO
MDL nummer MFCD00003286
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,5 atom % D
Tæthed 1.0300g/mL
Deuterium (D) 99,4% min.
Flammepunkt 58 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.428
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Mængde 1 mL
Lineær formel DCON(CD3)2
SMIL CN(C)C=O
IUPAC navn 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
Molekylvægt (g/mol) 80.138
Formel vægt 80.15
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.