Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide D (Formyl D) |
| CAS | 2914-27-4 |
| Molekylær formel | C3 D H6 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N,N-Dimethylformamide-d1, Form-d-amide, N,N-dimethyl- (8 CI), Deuterodimethylformamide, Dimethylformamide-1-d, Formamide-1-d, N,N-dimethyl- (7 CI,9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D |
| SMIL | [2 H]C(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | 1-deuterio-N,N-dimethylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.0999 |
| Formel vægt | 74.059 g/mol |
| Vis mere |